1010022
USP
N-Acetil-D-glicosamina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Acetamido-2-desoxi-D-glicose, D-GlcNAc
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
glucosamine
fabricante/nome comercial
USP
pf
211 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5-,6-,7-,8?/m1/s1
chave InChI
OVRNDRQMDRJTHS-RTRLPJTCSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)