Y0001404
Vigabatrin impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
γ-Aminobutyric acid, 3-Carboxypropylamine, 4-Aminobutanoic acid, GABA, Piperidic acid, Piperidinic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
vigabatrin
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
195 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCCC(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)
chave InChI
BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)