Y0000766
Phthalic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1,2-Benzenedicarboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
fluorescein
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
210-211 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(C1=C(C(O)=O)C=CC=C1)=O
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
chave InChI
XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
334.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
168 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)