1277037
USP
Fluorescein Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-(2,4-Dihydroxybenzoyl)benzoic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
fluorescein
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C14H10O5/c15-8-5-6-11(12(16)7-8)13(17)9-3-1-2-4-10(9)14(18)19/h1-7,15-16H,(H,18,19)
chave InChI
KIEFFPFIBREPIX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3