79255
Phthalic acid
analytical standard
Sinônimo(s):
1,2-Benzenedicarboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5% (GC)
≥99.5% (T)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.5% water
pf
210-211 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(C1=C(C(O)=O)C=CC=C1)=O
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
chave InChI
XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Angelicae Radix and Ligustici Rhizoma using high performance liquid chromatography with photodiode array detection (HPLC-PDA) followed by liquid chromatography coupled to mass spectrometry (LC-MS) and capillary electrophoresis (CE) analyses.
- Nigella sativa and Solanum nigrum using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
Produtos recomendados
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
334.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
168 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)