Documentos Principais
8.22298
Sigma-Aldrich
Phthalic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
Phthalic acid, Benzene-1,2-dicarboxylic acid
About This Item
Fórmula linear:
C6H4(COOH)2
Número CAS:
Peso molecular:
166.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
201-873-2
NACRES:
NA.22
grau
for synthesis
Nível de qualidade
pressão de vapor
7.8 hPa ( 191 °C)
Ensaio
≥99% (acidimetric)
Formulário
solid
potência
7900 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2 (20 °C, 5 g/L in H2O)
p.e.
289 °C/1013 hPa (decomposition)
pf
191 °C (closed capillary tube)
temperatura de transição
flash point 168 °C
solubilidade
water: 5.74 g/L at 20 °C
densidade
1.59 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
960 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]C(=O)c1c(cccc1)C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
chave InChI
XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
334.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
168 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7