Y0000413
Sulfamethoxazole impurity F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-Amino-N-(3-methyl-5-isoxazolyl)benzenesulfonamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
sulfamethoxazole
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(Nc2[o]nc(c2)C)c1ccc(cc1)N
InChI
1S/C10H11N3O3S/c1-7-6-10(16-12-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h2-6,13H,11H2,1H3
chave InChI
KBLGZYOVYFTAOB-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)