PHR2577
Sulfamethoxazole Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
3-Amino-5-methylisoxazole, 5-Methyl-3-isoxazolamine, NSC 159134
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1631533
família API
sulfamethoxazole
forma
solid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 100 mg
pf
59-61 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(N)no1
InChI
1S/C4H6N2O/c1-3-2-4(5)6-7-3/h2H,1H3,(H2,5,6)
chave InChI
FKPXGNGUVSHWQQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)