T0138
Tetrazolium Violet
≥98% purity (TLC), powder
Sinônimo(s):
2,5-Diphenyl-3-(α-naphthyl)tetrazolium chloride, 2,5-Diphenyl-3-(1-naphthyl)tetrazolium chloride, TV
About This Item
Produtos recomendados
product name
Tetrazolium Violet,
Ensaio
≥98% (TLC)
Nível de qualidade
forma
powder
pf
247-249 °C
solubilidade
methanol: 1 mg/mL, clear
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].c1ccc(cc1)-c2nn(-c3ccccc3)[n+](n2)-c4cccc5ccccc45
InChI
1S/C23H17N4.ClH/c1-3-11-19(12-4-1)23-24-26(20-14-5-2-6-15-20)27(25-23)22-17-9-13-18-10-7-8-16-21(18)22;/h1-17H;1H/q+1;/p-1
chave InChI
RONADMZTCCPLEF-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?