Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Aralez Bio
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
cor
white
pf
238—239 °C
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccc(F)cc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H11FN2O2/c12-7-1-2-10-8(4-7)6(5-14-10)3-9(13)11(15)16/h1-2,4-5,9,14H,3,13H2,(H,15,16)/t9-/m0/s1
chave InChI
INPQIVHQSQUEAJ-VIFPVBQESA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- Can be used in Metabolomics and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)