SMB00932
2-Deoxy-D-glucose 6-phosphate sodium salt
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Deoxy-D-glucose 6-phosphate sodium salt
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na].OC(COP(O)(O)=O)C(O)C(O)CC=O
InChI
1S/C6H13O8P.Na.H/c7-2-1-4(8)6(10)5(9)3-14-15(11,12)13;;/h2,4-6,8-10H,1,3H2,(H2,11,12,13);;
chave InChI
NBDKYLFTCAOTAK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- High-purity compound suitable for a wide variety of research applications
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)