S9876
Sulfathiazole
Sinônimo(s):
2-Sulfanilamidothiazole, 4-Amino-N-(2-thiazolyl)benzenesulfonamide, N1-(2-Thiazolyl)sulfanilamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Agency
EPA 1694
forma
powder
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
200-202 °C (lit.)
aplicação(ões)
clinical testing
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2nccs2
InChI
1S/C9H9N3O2S2/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9/h1-6H,10H2,(H,11,12)
chave InChI
JNMRHUJNCSQMMB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Mode of Action: Inhibits folic acid synthesis in prokaryotes.
Anti-microbial Spectrum: Gram positive, Gram negative, Chlamydia
Mode of Resistance: Alteration of dihydropteroate synthase or alternative pathway for folic acid synthesis.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?