S1564
Anti-SERCa3 ATPase antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Sarcoplasmic or Endoplasmic Reticulum Ca2+ ATPase3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 97 kDa
reatividade de espécies
rat, human
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... ATP2A3(489)
mouse ... Atp2a3(53313)
rat ... Atp2a3(25391)
Imunogênio
forma física
Exoneração de responsabilidade