S0700000
Sodium calcium edetate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Ethylenediaminetetraacetic acid calcium disodium salt, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid calcium disodium salt, EDTA calcium disodium salt, Edathamil
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
edta
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Ca++].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.Ca.2Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;/q;+2;2*+1/p-4
chave InChI
SHWNNYZBHZIQQV-UHFFFAOYSA-J
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)