Documentos Principais
03630
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid calcium disodium salt hydrate
≥97.0% (calc. based on dry substance, KT)
Sinônimo(s):
Calcium disodium ethylenediaminetetraacetate hydrate
About This Item
Fórmula linear:
Ca(OOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COONa)2 · aq
Número CAS:
Peso molecular:
374.27 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (calc. based on dry substance, KT)
Formulário
powder
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[Na+].[Ca++].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.Ca.2Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;1H2/q;+2;2*+1;/p-4
chave InChI
JHECKPXUCKQCSH-UHFFFAOYSA-J
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ethylenediaminetetraacetic acid calcium disodium salt hydrate (EDTA-CaNa2) is a chelating agent used in various fields including water treatment and pharmaceutical applications.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Temmei Ito et al.
Biomedical materials (Bristol, England), 10(1), 015025-015025 (2015-03-03)
In order to obtain a hydroxyapatite (HAp)-poly(ethylene glycol) (PEG) composite, tetra amine-terminated PEG was crosslinked using disuccinimidyl tartrate to obtain a PEG hydrogel. Using two kinds of chelators with different stability constants for Ca ion (N-(2-hydroxyethyl) ethylenediamine-N,N',N'-triacetic acid (EDTA-OH, 8.14)