1232006
USP
Edetate Calcium Disodium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Ethylenediaminetetraacetic acid calcium disodium salt hydrate, Calcium disodium ethylenediaminetetraacetate hydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
edta
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[Na+].[Ca++].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.Ca.2Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;1H2/q;+2;2*+1;/p-4
chave InChI
JHECKPXUCKQCSH-UHFFFAOYSA-J
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Edetate Calcium Disodium Injection
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)