Documentos Principais
PHL89661
Euphorbiasteroid
phyproof® Reference Substance
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C32H40O8
Número CAS:
Peso molecular:
552.66
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@@]2([C@H]([C@@H]3[C@](C[C@@H]([C@@H]3OC(=O)Cc5ccccc5)C)(C(=O)\C(=C\[C@@H]4[C@@H](C4(C)C)CC2)\C)OC(=O)C)OC(=O)C)C1
InChI
1S/C32H40O8/c1-18-14-24-23(30(24,5)6)12-13-31(17-37-31)29(38-20(3)33)26-27(39-25(35)15-22-10-8-7-9-11-22)19(2)16-32(26,28(18)36)40-21(4)34/h7-11,14,19,23-24,26-27,29H,12-13,15-17H2,1-6H3/b18-14+/t19-,23-,24+,26+,27-,29-,31+,32+/m0/s1
chave InChI
SDGDWRYYHQOQOJ-XXMLZKCSSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)