PHR3509
Nordihydroguaiaretic Acid
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
Nordihydroguaiaretic acid, 1,4-Bis(3,4-dihydroxyphenyl)-2,3-dimethylbutane, 4,4′-(2,3-Dimethyltetramethylene)dipyrocatechol, Masoprocol, NDGA
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
descrição
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
família API
nordihydroguaiaretic acid
Formulário
crystals
embalagem
pkg of 500 mg
pf
184-186 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(Cc1ccc(O)c(O)c1)C(C)Cc2ccc(O)c(O)c2
InChI
1S/C18H22O4/c1-11(7-13-3-5-15(19)17(21)9-13)12(2)8-14-4-6-16(20)18(22)10-14/h3-6,9-12,19-22H,7-8H2,1-2H3
chave InChI
HCZKYJDFEPMADG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)