PHR3204
Methyl Caprate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
Methyl decanoate, Capric acid methyl ester, Decanoic acid methyl ester, Methyl caprate
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1424233
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 200 mg
índice de refração
n20/D 1.425 (lit.)
p.e.
108 °C/10 mmHg
224 °C (lit.)
pf
−14-−11 °C (lit.)
densidade
0.871 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13-2/h3-10H2,1-2H3
chave InChI
YRHYCMZPEVDGFQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)