Documentos
1.09637
Supelco
Methyl decanoate
reference substance for gas chromatography
Sinônimo(s):
Methyl decanoate, Methyl caprate, Capric acid methyl ester, Decanoic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H22O2
Número CAS:
Peso molecular:
186.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
203-766-6
NACRES:
NA.24
Nível de qualidade
forma
liquid
Lim. expl.
0.7 % (v/v)
pb
>176.7 °C/1013 hPa
pf
-18--10 °C
temperatura de transição
flash point 90 °C
solubilidade
0.0038 g/L
densidade
0.87 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13-2/h3-10H2,1-2H3
chave InChI
YRHYCMZPEVDGFQ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Purity (GC): ≥ 99.5
Identity (IR-spectrum): conforms
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
230.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110.5 °C - Pensky-Martens closed cup