PHR3189
Isobutyl acetate
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
Isobutyl acetate, Acetic acid isobutyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1347802
densidade de vapor
>4 (vs air)
pressão de vapor
15 mmHg ( 20 °C)
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
temperatura de autoignição
793 °F
Lim. expl.
10.5 %
embalagem
pkg of 1.2 mL
índice de refração
n20/D 1.39 (lit.)
pb
115-117 °C (lit.)
pf
−99 °C (lit.)
densidade
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)COC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)4-8-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
chave InChI
GJRQTCIYDGXPES-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
22 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)