PHR3502
2-Hexanone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
2-Hexanone, Butyl methyl ketone
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
pressão de vapor
10 mmHg ( 39 °C)
forma
liquid
embalagem
pkg of 1 mL
índice de refração
n20/D 1.401 (lit.)
pb
127 °C (lit.)
pf
−57 °C (lit.)
densidade
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-3-4-5-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
chave InChI
QQZOPKMRPOGIEB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
73.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
23 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)