PHR2868
Fluorouracil Related Compound F
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
5-Fluoro-2-ethoxy-4(1H)pyrimidinone, Fluorouracil Impurity F (PhEur), 2-Ethoxy-5-fluoropyrimidin-4(1H)-one
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000765
descrição
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
família API
fluorouracil
Formulário
solid
embalagem
pkg of 50 mg
pf
180-184 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC1=NC(=O)C(F)=CN1
InChI
1S/C6H7FN2O2/c1-2-11-6-8-3-4(7)5(10)9-6/h3H,2H2,1H3,(H,8,9,10)
chave InChI
XREDGJFKPWBNRQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)