PHR2866
Fluorouracil Related Compound B
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
Isobarbituric acid, Fluorouracil Impurity B (PhEur), 2,4,5-Trihydroxypyrimidine, 5-Hydroxyuracil
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1279021
descrição
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
família API
fluorouracil
Formulário
solid
embalagem
pkg of 50 mg
pf
>300 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H4N2O3/c7-2-1-5-4(9)6-3(2)8/h1H2,(H2,5,6,8,9)
chave InChI
FQXOOGHQVPKHPG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)