1279065
USP
Fluorouracil Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
5-Fluoro-2-ethoxy-4(1H)pyrimidinone, 2-Ethoxy-5-fluoropyrimidin-4(1H)-one
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
fluorouracil
fabricante/nome comercial
USP
pf
180-184 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC1=NC(=O)C(F)=CN1
InChI
1S/C6H7FN2O2/c1-2-11-6-8-3-4(7)5(10)9-6/h3H,2H2,1H3,(H,8,9,10)
chave InChI
XREDGJFKPWBNRQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Fluorouracil
- Flucytosine
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)