PHR2865
Fluorouracil Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
Barbituric acid, Fluorouracil Impurity A (PhEur), 2,4,6-Trihydroxypyrimidine, Malonylurea
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1279019
descrição
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
família API
fluorouracil
forma
solid
embalagem
pkg of 50 mg
pf
248-252 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CC(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C4H4N2O3/c7-2-1-3(8)6-4(9)5-2/h1H2,(H2,5,6,7,8,9)
chave InChI
HNYOPLTXPVRDBG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)