PHR2500
Meloxicam Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Ethyl 4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1379412
família API
meloxicam
Formulário
solid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 mg
pf
140-144 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1C
InChI
1S/C12H13NO5S/c1-3-18-12(15)10-11(14)8-6-4-5-7-9(8)19(16,17)13(10)2/h4-7,14H,3H2,1-2H3
chave InChI
QWTNANUGXZEPFQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Produtos recomendados
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)