PHR2503
Meloxicam Impurity E
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Methyl 4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-1λ6,2-benzothiazine-3-carboxylate
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
família API
meloxicam
forma
powder
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C11H11NO5S/c1-12-9(11(14)17-2)10(13)7-5-3-4-6-8(7)18(12,15)16/h3-6,13H,1-2H3
chave InChI
NGHIOTWSWSQQNT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)