Documentos Principais
1379423
USP
Meloxicam Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Amino-5-methylthiazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H6N2S
Número CAS:
Peso molecular:
114.17
Beilstein:
109603
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
meloxicam
fabricante/nome comercial
USP
pf
93-98 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cnc(N)s1
InChI
1S/C4H6N2S/c1-3-2-6-4(5)7-3/h2H,1H3,(H2,5,6)
chave InChI
GUABFMPMKJGSBQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Meloxicam Related Compound B USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Meloxicam
  • Meloxicam Oral Suspension
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)