PHR1663
Propofol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
2,6-Diisopropylphenol, 2,6-Bis(1-methylethyl)phenol, 2,6-Bis(isopropyl)phenol, Propofol
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to BP 1031
traceable to Ph. Eur. Y0000016
traceable to USP 1572503
pressão de vapor
5.6 mmHg ( 100 °C)
família API
propofol
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 1 mL
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.514 (lit.)
pb
256 °C/764 mmHg (lit.)
pf
18 °C (lit.)
densidade
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O
InChI
1S/C12H18O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9,13H,1-4H3
chave InChI
OLBCVFGFOZPWHH-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879)
Descrição geral
Propofol is approved for induction and maintenance of paediatric anesthesia and sedation in children less than 3 years of age. The mechanism of action involves interaction with gamma-aminobutyric acid A receptor. Rapid effect and fewer side effects like postoperative nausea makes propofol a popular intravenous anesthetic agents.
Aplicação
Propofol may be used as a pharmaceutical reference standard for the determination of the analyte in emulsion dosage form by sequential injection technique with spectrophotometric and fluorimetric detections.
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)