BP698
3,3′-5,5′-Tetraisopropyldiphenol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Dipropofol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
propofol
Formulário
fine powder
qualidade
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(cc(cc1C(C)C)c2cc(c(c(c2)C(C)C)O)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C24H34O2/c1-13(2)19-9-17(10-20(14(3)4)23(19)25)18-11-21(15(5)6)24(26)22(12-18)16(7)8/h9-16,25-26H,1-8H3
chave InChI
QAISRHCMPQROAX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also used in monographs such as:
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)