MAB4334
Anti-MDR1 Antibody, conformational extracellular epitope, clone UIC2
clone UIC2, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
P-glycoprotein, CD243, p170, Pgp
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
UIC2, monoclonal
reatividade de espécies
primate, human
não deve reagir com
rat, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
Informações sobre genes
human ... ABCB1(5243)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation: 5 - 10 fold molar excess of UIC2 over the expected Pgp concentration; realistically, 1 - 5 μg per 1 mL of cell lysate.
Flow Cytometry (conventional and UIC2 Shift assay): depends highly on Pgp expression by target cells; usually, 0.1 μg/mL for low Pgp expressors and 1 μg/mL for high Pgp expressors.
Immunofluorescence: depends highly on Pgp expression by target cells; usually, 0.1 ug/ml for low Pgp expressors and 1 μg/mL for high Pgp expressors.
IHC on frozen and paraffin sections: 1 - 10 μg/mL.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Metabolism
Toxicology & Drug Resistance
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2