MAB4162
Anti-MDR1 Antibody, extracellular human specific Pgp, clone MM4.17
clone MM4.17, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
P-glycoprotein, CD243, p170, Pgp
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MM4.17, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
Categorias relacionadas
Especificidade
Aplicação
Immunohistochemistry on formalin fixed paraffin embedded sections
Confocal and Electron Microscopy
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2