MAB4120
Anti-MDR1 Antibody, clone JSB-1
culture supernatant, clone JSB-1, Chemicon®
Sinônimo(s):
P-glycoprotein, CD243, p170, Pgp
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
JSB-1, monoclonal
reatividade de espécies
human, hamster
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
Informações sobre genes
human ... ABCB1(5243)
Especificidade
JSB-1 does not cross-react with MDR3 P-glycoprotein. JSB-1 has been shown to cross-react with Pyruvate Carboxylase (PC), an abundant Mr 130,000 mitochondrial enzyme, on both immunoblots and immunohistochemical tissue sections [Rao et al. (1995). J Histo. Cytochem. 43(12):1187-1192.] Unequivocal plasma membrane patterns of immunostaining represent true P-glycoprotein ex-presssion. Weak homogeneous, cytoplasmic, or granular patterns of reactivity may represent staining of the PC cross-reactive epitope rather than positive staining for P-glycoprotein.
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry on frozen and paraffin embedded tissue
sections: 1:20.
Immunocytochemistry: acetone or air-dried preparations react well.
Western blot
Note: For cellular detection, permeabilization is required.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Metabolism
Toxicology & Drug Resistance
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
MDR cells
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1