PHR1478
Chloroxylenol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
4-Chloro-3,5-dimethylphenol, 4-Chloro-3,5-xylenol, 4-Chloro-sym-m-xylenol, PCMX
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to BP 80
traceable to USP 1122700
família API
chloroxylenol
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 500 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
114-116 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(O)cc(C)c1Cl
InChI
1S/C8H9ClO/c1-5-3-7(10)4-6(2)8(5)9/h3-4,10H,1-2H3
chave InChI
OSDLLIBGSJNGJE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)