1122722
USP
Chloroxylenol Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Chloro-3,5-xylenol, 2-Chloro-3,5-dimethylphenol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
chloroxylenol
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1c(cc(cc1C)C)O
InChI
1S/C8H9ClO/c1-5-3-6(2)8(9)7(10)4-5/h3-4,10H,1-2H3
chave InChI
ZXPLGLMEXWSLCX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)