24380
4-Chloro-3,5-dimethylphenol
purum, ≥98.0% (T)
Sinônimo(s):
4-Chloro-3,5-xylenol, 4-Chloro-sym-m-xylenol, PCMX
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (T)
pf
114-116 °C (lit.)
114-116 °C
solubilidade
methanol: soluble 1 g/10 mL, clear to faintly turbid, colorless to very faintly yellow
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(O)cc(C)c1Cl
InChI
1S/C8H9ClO/c1-5-3-7(10)4-6(2)8(5)9/h3-4,10H,1-2H3
chave InChI
OSDLLIBGSJNGJE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?