Documentos Principais
708925
Sigma-Aldrich
N-[[2-(Diphenylphosphino)phenyl]methylene]-3-methyl-L-valine sodium salt
95%
Sinônimo(s):
Na-tBu-DippAM
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H25NNaO2P
Número CAS:
Peso molecular:
425.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: click chemistry
pf
199 °C (dec.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC(C)(C)[C@H](\N=C\c1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3)C([O-])=O
InChI
1S/C25H26NO2P.Na/c1-25(2,3)23(24(27)28)26-18-19-12-10-11-17-22(19)29(20-13-6-4-7-14-20)21-15-8-5-9-16-21;/h4-18,23H,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/b26-18+;/t23-;/m1./s1
chave InChI
ZHRLPDTWOAIAKW-CCNYVGMNSA-M
Aplicação
Used in asymmetric copper catalyzed conjugate addition
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Wencel, J. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 19, 1804-1804 (2008)