Key Documents
P2155011
Plastic additive 11
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate
About This Item
Fórmula linear:
[(CH3)3C]2C6H2(OH)CH2CH2CO2(CH2)17CH3
Número CAS:
Peso molecular:
530.86
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
50-52 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C35H62O3/c1-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-26-38-32(36)25-24-29-27-30(34(2,3)4)33(37)31(28-29)35(5,6)7/h27-28,37H,8-26H2,1-7H3
chave InChI
SSDSCDGVMJFTEQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Plastic additive 11 EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Embalagem
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Outras notas
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Protocolos
HPLC Analysis of Phenolic Antioxidants on Ascentis® Express C18 2.7 μm