Documentos Principais
NIST2893
Ethanol-water solution
NIST® SRM® 2893, nominal mass fraction 0.08%
Sinônimo(s):
Ethanol solution, Ethyl alcohol
About This Item
Fórmula linear:
C2H5OH
Número CAS:
Peso molecular:
46.07
Beilstein:
1718733
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 5 x 1.2 mL
fabricante/nome comercial
NIST®
técnica(s)
Karl-Fischer titration: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
single component solution
cadeia de caracteres SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Outras notas
Certified for the analytes listed below.
Ethanol
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Ethanol-water solution NIST® SRM® 2900, nominal 95.6% by mass
NIST2900
Ethanol-water solution
Ethanol-150 150 mg/dL in H2O, ampule of 10 × 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
Supelco
E-041
Ethanol-150
Ethanol solution NIST® SRM® 2899a, nominal 25% by mass
NIST2899A
Ethanol solution