NIST2895
Ethanol-water solution
NIST® SRM® 2895, nominal mass fraction 0.2%
Sinônimo(s):
Ethanol solution, Ethyl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 5 x 1.2 mL
fabricante/nome comercial
NIST®
técnica(s)
Karl-Fischer titration: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
single component solution
cadeia de caracteres SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
SRM 2895_cert
SRM 2895_SDS
Outras notas
Ethanol (C2H6O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)