embalagem
pkg of 5 vials x 5 g
fabricante/nome comercial
NIST®
Formato
matrix material
Descrição geral
SRM 1885B_cert
SRM 1885B_SDS
Aplicação
Características e benefícios
- Accompanied by NIST Certified mass fraction values for variousconstituents on an as-received basis, that have metrological traceability tothe SI unit of mass.
- Information values are listed for Loss on Ignition (LOI) between ambienttemperature and 45 º C, along with the total analyzed constituents.
- Expiration details, instructions for use, handling, and storage areprovided on the NIST certificate.
Outras notas
Silicon dioxide (SiO2), Aluminum Oxide (Al2O3) , Ferric Oxide (Fe2O3), Calcium oxide (CaO), Magnesium oxide (MgO), Sulfur trioxide (SO3), Sodium oxide (Na2O), Potassium oxide (K2O) , Titanium dioxide (TiO2), Phosphorus pentoxide (P2O5), Zinc oxide (ZnO), Manganese(III) oxide (Mn2O3), Chromium(III) oxide (Cr2O3), Strontium oxide (SrO) , Barium oxide (BaO)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Sulfide sulfur, Insoluble residue, Free CaO, Fluoride (F-), Chlorine (Cl)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Lungs, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)