NIST114R
Portland Cement
NIST® SRM® 114r, fineness standard
Sinônimo(s):
Portland cement
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Agency
NIST
embalagem
pkg of 20 vials (each containing 5g of cement)
fabricante/nome comercial
NIST®
formato
matrix material
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
SRM 114R_cert
SRM 114R_SDS
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)