embalagem
pkg of 5 vials x 5 g
fabricante/nome comercial
NIST®
Formato
matrix material
Categorias relacionadas
Descrição geral
SRM 1880B_cert
SRM 1880B_SDS
Aplicação
Características e benefícios
- NIST certified mass fraction values for the elements in Portland cement are metrologically traceable to the SI derived unit of mass fraction and expressed as a percentage.
- Reference mass fraction values and information mass fraction values for various constituents present in cement are provided.
- Maintenance and expiration of SRM certification, instructions for handling, storage, and use are provided on NIST certificate.
Outras notas
Silicon dioxide (SiO2), Aluminium oxide (Al2O3), Ferrous oxide (Fe2O3), Calcium oxide (CaO), Magnesium oxide (MgO), Sulfur trioxide (SO3), Sodium oxide (Na2O), Potassium oxide (K2O), Titanium oxide (TiO2), Potassium pentaoxide (P2O5), Manganese oxide (Mn2O3), Chlorine (Cl), Chromium oxide (Cr2O3)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Insoluble residue, Free CaO, Fluoride (F–), Strontium oxide (SrO), Sulfide Sulfur (S), Zinc oxide (ZnO)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)