H1115000
Hyaluronidase
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O1COc2c1cc(cc2)C(CC(=O)c3cc4c(cc3)OCO4)C(=O)O
InChI
1S/C18H14O7/c19-13(11-2-4-15-17(6-11)25-9-23-15)7-12(18(20)21)10-1-3-14-16(5-10)24-8-22-14/h1-6,12H,7-9H2,(H,20,21)
chave InChI
PPEBBOHQEAQKSW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)