H0420000
Hexylresorcinol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-Hexylresorcinol, 4-Hexyl-1,3-dihydroxybenzene
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
hexylresorcinol
fabricante/nome comercial
EDQM
p.e.
333-335 °C (lit.)
pf
65-67 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCc1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C12H18O2/c1-2-3-4-5-6-10-7-8-11(13)9-12(10)14/h7-9,13-14H,2-6H2,1H3
chave InChI
WFJIVOKAWHGMBH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
388.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
198 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)