1308307
USP
Hexylresorcinol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-Hexylresorcinol, 4-Hexyl-1,3-dihydroxybenzene
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
hexylresorcinol
fabricante/nome comercial
USP
pb
333-335 °C (lit.)
pf
65-67 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCc1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C12H18O2/c1-2-3-4-5-6-10-7-8-11(13)9-12(10)14/h7-9,13-14H,2-6H2,1H3
chave InChI
WFJIVOKAWHGMBH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3