Documentos Principais
W324205
Sigma-Aldrich
p,α,α-Trimethylbenzyl alcohol
≥95%, FG
Sinônimo(s):
2-(4-Methylphenyl)propan-2-ol, 8-Hydroxy-p-cymene, cherry propanol
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4C(CH3)2OH
Número CAS:
Peso molecular:
150.22
Número FEMA:
3242
Número CE:
Conselho da Europa nº:
530
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
2.042
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Ensaio
≥95%
índice de refração
n20/D 1.5185 (lit.)
p.e.
64 °C/0.6 mmHg (lit.)
densidade
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
cherry; fruity; camphoraceous; floral; sweet
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)C(C)(C)O
InChI
1S/C10H14O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4-7,11H,1-3H3
chave InChI
XLPDVYGDNRIQFV-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)