G4004
Glutaraldeído
25 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
Dialdeído glutárico, Pentano-1,5-dial
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.5 (vs air)
pressão de vapor
16.4 mmHg ( 20 °C)
concentração
25 wt. % in H2O
índice de refração
n20/D 1.3755
p.e.
101 °C
pf
−6 °C
densidade
1.062 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
chave InChI
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?