Documentos Principais
8.20603
Sigma-Aldrich
Glutaraldeído
(25% solution in water) for synthesis
Sinônimo(s):
Dialdeído glutárico, Pentano-1,5-dial
About This Item
Fórmula linear:
OHC(CH2)3CHO
Número CAS:
Peso molecular:
100.12
Beilstein:
605390
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
NACRES:
NA.22
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.27 hPa ( 20 °C)
Formulário
liquid
concentração
23.0-27.0% (hydrogensulfite method)
técnica(s)
electron microscopy: suitable
pH
>3.0 (20 °C in H2O)
p.e.
100.5 °C/1013 hPa
pf
-6 °C
densidade
1.06 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
chave InChI
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Glutardialdehyde (25% solution in water) can be used in electrochemical studies as a cross-linker chemical to immobilize sensory material on the active region of the electrode and to modify the electrode surface.
Nota de análise
Assay (hydrogensulfit methode): 23.0 - 27.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.055 - 1.065
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3